Learn More
Nabertherm Chamber Furnace LF 1400 Series with B400 Controller
Combined insulation of refractory bricks in the corners and low heat storage and quickly cooling fiber material. With a wide variety of optional equipment, these chamber furnaces can be optimally adapted to your processes.
Marca: Nabertherm LF1240NBNE
Detalles adicionales : Peso : 370.00000kg
Descripción
- Temperatura máxima: 1400 °C
- Carcasa doble con ventilación trasera, que proporciona temperaturas de carcasa bajas
- Calefacción por cinco lados para una muy buena uniformidad de temperatura
- Los elementos calefactores de los tubos de soporte garantizan una libre radiación de calor y una larga vida útil
- Controlador montado en la puerta del horno y extraíble para un funcionamiento cómodo
- Protección de la calefacción inferior y la superficie de apilamiento plana proporcionada por la placa de SiC incrustada en la base
- Aislamiento de fibra no clasificado de alta calidad con ladrillos de esquina para un calentamiento más corto y tiempos de enfriamiento
- Puerta con junta de ladrillo sobre ladrillo, montada a mano
- Tiempos de calentamiento cortos debido a la alta potencia instalada
- Ventilación lateral con conexión de derivación para el tubo de escape
- Arco autoportante para una alta estabilidad y la mayor protección posible contra el polvo
- Cierre rápido de la puerta
- Entrada de deslizamiento de aire libremente ajustable en la base del horno
- Incluye soporte.
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
Especificaciones
120 l | |
500 × 500 × 500 mm | |
410 kg |
B400 | |
1170 × 880 × 1465 mm |