Learn More
Nabertherm Chamber Furnace LF 1400 Series with B400 Controller
Combined insulation of refractory bricks in the corners and low heat storage and quickly cooling fiber material. With a wide variety of optional equipment, these chamber furnaces can be optimally adapted to your processes.
9373.80€ - 15606.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15928320
|
Nabertherm
LF0240NBNE |
15 l |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15968320
|
Nabertherm
LF0340NBNE |
30 l |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15908330
|
Nabertherm
LF0640NBNE |
60 l |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15948330
|
Nabertherm
LF1240NBNE |
120 l |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Maximum Temperature: 1400 °C
- Dual shell housing with rear ventilation, provides for low shell temperatures
- Five-sided heating for very good temperature uniformity
- Heating elements on support tubes ensure free heat radiation and a long service life
- Controller mounted on furnace door and removable for comfortable operation
- Protection of bottom heating and flat stacking surface provided by embedded SiC plate in the floor
- High-quality non-classified fiber insulation with corner bricks for shorter heating and cooling times
- Door with brick-on-brick seal, hand fitted
- Short heating times due to high installed power
- Side vent with bypass connection for exhaust pipe
- Self-supporting arch for high stability and greatest possible protection against dust
- Quick lock on door
- Freely adjustable air slide intake in furnace floor
- Stand included
- Defined application within the constraints of the operating instructions
Especificaciones
B400 |