Learn More
Abnova™ CFHR1 (Human) Recombinant Protein
Human CFHR1 full-length ORF ( AAH16755.1, 19 a.a. - 330 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00003078-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16196071
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: EATFCDFPKINHGILYDEEKYKPFSQVPTGEVFYYSCEYNFVSPSKSFWTRITCTEEGWSPTPKCLRLCFFPFVENGHSESSGQTHLEGDTVQIICNTGYRLQNNENNISCVERGWSTPPKCRSTDTSCVNPPTVQNAHILSRQMSKYPSGERVRYECRSPYEMFGDEEVMCLNGNWTEPPQCKDSTGKCGPPPPIDNGDITSFPLSVYAPASSVEYQCQNLYQLEGNKRITCRNGQWSEPPKCLHPCVISREIMENYNIALRWTAKQKLYLRTGESAEFVCKRGYRLSSRSHTLRTTCWDGKLEYPTCAKR
Especificaciones
Especificaciones
AAH16755.1
complement factor H-related 1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CFHR1
GST
3078
Wheat germ expression system
10 μg
CFHL, CFHL1, CFHL1P, CFHR1P, FHR1, H36-1, H36-2, HFL1, HFL2, MGC104329
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer