Learn More
Abnova™ CETN2 (Human) Recombinant Protein
Human CETN2 full-length ORF ( AAH05334, 1 a.a. - 172 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00001069-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16103131
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MASNFKKANMASSSQRKRMSPKPELTEEQKQEIREAFDLFDADGTGTIDVKELKVAMRALGFEPKKEEIKKMISEIDKEGTGKMNFGDFLTVMTQKMSEKDTKEEILKAFKLFDDDETGKISFKNLKRVAKELGENLTDEELQEMIDEADRDGDGEVSEQEFLRIMKKTSLY
Especificaciones
Especificaciones
AAH05334
centrin, EF-hand protein, 2
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CETN2
GST
1069
Wheat germ expression system
25 μg
CALT, CEN2
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer