Learn More
Memmert™ Sistema de abastecimiento de agua centralizado sin cartuchos de filtros
Para conectarlo al sistema de abastecimiento de agua doméstico (solo usar con agua desmineralizada /completamente desionizada con una conductividad de 5 a 10 μS/cm y un valor de pH entre 5 y 7)
Marca:  Memmert™ HPP1400ecoZWVR7
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17139734
  • 2382.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para la conexión con el suministro de agua doméstico
  • Solo para agua desmineralizada con una conductividad de 5 a 10 μs/cm y un valor de pH entre 5 y 7
Especificaciones
Especificaciones
HPP1400eco
Solo para agua desmineralizada con una conductividad de 5 a 10 μs/cm y un valor de pH entre 5 y 7