Learn More
Memmert™ Sistema de abastecimiento de agua centralizado sin cartuchos de filtros
Para conectarlo al sistema de abastecimiento de agua doméstico (solo usar con agua desmineralizada /completamente desionizada con una conductividad de 5 a 10 μS/cm y un valor de pH entre 5 y 7)
2382.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Solo para agua desmineralizada con una conductividad de 5 a 10 μs/cm y un valor de pH entre 5 y 7 |
---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17119664
|
Memmert™
HPP1060ECOZWVR7 |
HPP1060eco |
2382.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17120045
|
Memmert™
ICO50ZWVR7 |
ICO50 |
2382.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17129944
|
Memmert™
ICO105ZWVR7 |
ICO105 |
2382.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17139734
|
Memmert™
HPP1400ECOZWVR7 |
HPP1400eco |
2382.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17159804
|
Memmert™
HPP260ECOZWVR7 |
HPP260eco |
2382.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17159894
|
Memmert™
HPP750ECOZWVR7 |
HPP750eco |
2382.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17159974
|
Memmert™
ICO150ZWVR7 |
ICO150 |
2382.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17179754
|
Memmert™
HPP2200ECOZWVR7 |
HPP2200eco |
2382.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17189704
|
Memmert™
HPP110ECOZWVR7 |
HPP110eco |
2382.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17190005
|
Memmert™
ICO240ZWVR7 |
ICO240 |
2382.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17199844
|
Memmert™
HPP410ECOZWVR7 |
HPP410eco |
2382.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For connection to the domestic water supply
- Only for demineralized water with a conductivity of 5 to 10 μS/cm and a pH value between 5 and 7
Especificaciones
Solo para agua desmineralizada con una conductividad de 5 a 10 μs/cm y un valor de pH entre 5 y 7 |