Learn More
Cytiva Tampón HBS-N.
Marca: Cytiva 10462257
Detalles adicionales : Peso : 0.29000kg
Especificaciones
Acetato de celulosa | |
Sterile | |
Pack of 50 | |
30 mm |
0,45 μm | |
Difficult-to-filter solutions | |
≤ 100 ml |