Learn More
Cytiva Celtron
Especificaciones
Especificaciones
| Material (membrana) | Acetato de celulosa |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Soluciones difíciles de filtrar |
| N.° por paquete | Paquete de 50 |
| Volumen (métrico) | ≤ 100 ml |
| Diámetro (métrico) | 30 mm |