Learn More
Cytiva Dedales de extracción de celulosa Soxhlet, pared doble de 2 mm
Fabricados con línter de algodón de celulosa alfa de alta calidad para uso de alto rendimiento en sistemas de extractor Soxhlet automatizados. Los dedales de extracción de celulosa Whatman™ Soxhlet se han diseñado para aplicaciones como su uso en análisis de aire y de gas residual.
146.00€ - 275.00€
Especificaciones
Cantidad | 25 paq. |
---|---|
Descripción | Los dedales de celulosa Whatman de GE están fabricados con línter de algodón de celulosa alfa de alta calidad para uso de alto rendimiento en sistemas de extractor Soxhlet automatizados. Se utiliza en análisis de gases residuales y de aire. |
Material | Celulosa |
Grosor de pared | 2 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Análisis de aire y gases residuales |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11370714
|
Cytiva
2810-228 |
80 mm | 22 mm |
200.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11380714
|
Cytiva
2810-338 |
80 mm | 33 mm |
251.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10061634
|
Cytiva
2810-432 |
123 mm | 43 mm |
275.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11343215
|
Cytiva
2810-166 |
60 mm | 16 mm |
158.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11363215
|
Cytiva
2810-339 |
94 mm | 33 mm |
209.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11383215
|
Cytiva
2810-266 |
60 mm | 26 mm |
146.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11353215
|
Cytiva
2810-258 |
80 mm | 25 mm |
156.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Fabricados con línter de algodón de celulosa alfa de alta calidad para uso de alto rendimiento en sistemas de extractor Soxhlet automatizados.Los dedales de extracción de celulosa Soxhlet Whatman™ se han diseñado para aplicaciones como su uso en análisis de aire y gases residuales.
- Se utilizan en una amplia variedad de estudios de extracción sólido-líquido, incluidos los análisis de pesticidas y de lípidos en muestras de alimentos y de tierra
- Aptos para temperaturas de hasta 120 °C (248 °F)
- Excelente resistencia y retención mecánicas
- El grosor de pared de los dedales estándar es de 2 mm para satisfacer la necesidad de la aplicación
- Grosor doble para mayor rigidez
Especificaciones
25 paq. | |
Celulosa | |
Análisis de aire y gases residuales | |
120 °C | |
Dedal de extracción |
Los dedales de celulosa Whatman de GE están fabricados con línter de algodón de celulosa alfa de alta calidad para uso de alto rendimiento en sistemas de extractor Soxhlet automatizados. Se utiliza en análisis de gases residuales y de aire. | |
2 mm | |
Extractor Soxhlet | |
6 μm |