Learn More
Cytiva Dedales de extracción de celulosa Soxhlet, pared doble de 2 mm
Código de producto. 11363215
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
16 mm
22 mm
25 mm
26 mm
33 mm
43 mm
Longitud (métrico):
60 mm
80 mm
94 mm
123 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) unitSize
11363215 33 mm 94 mm paquete de 25
11370714 22 mm 80 mm paquete de 25
11380714 33 mm 80 mm paquete de 25
10061634 43 mm 123 mm paquete de 25
11343215 16 mm 60 mm paquete de 25
11383215 26 mm 60 mm paquete de 25
11353215 25 mm 80 mm paquete de 25
7 options
Código de producto. 11363215
Marca: Cytiva 2810339
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con línter de algodón de celulosa alfa de alta calidad para uso de alto rendimiento en sistemas de extractor Soxhlet automatizados. Los dedales de extracción de celulosa Whatman™ Soxhlet se han diseñado para aplicaciones como su uso en análisis de aire y de gas residual.
Fabricados con línter de algodón de celulosa alfa de alta calidad para uso de alto rendimiento en sistemas de extractor Soxhlet automatizados. Los dedales de extracción de celulosa Soxhlet Whatman™ se han diseñado para aplicaciones como su uso en análisis de aire y gases residuales.
  • Se utiliza en una amplia variedad de estudios de extracción sólidos-líquidos, incluidos los análisis de lípidos y pesticidas en muestras de alimentos y suelos
  • Apta para temperaturas de hasta 120 °C
  • Excelente resistencia mecánica y retención
  • Grosor de la pared de 2 mm para soportar las necesidades de las aplicaciones
  • Doble grosor para una mayor rigidez
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 paq.
Descripción Los dedales de celulosa Whatman de GE están fabricados con línter de algodón de celulosa alfa de alta calidad para uso de alto rendimiento en sistemas de extractor Soxhlet automatizados. Se utiliza en análisis de gases residuales y de aire.
Diámetro interior (métrico) 33 mm
Material Celulosa
Grosor de pared 2 mm
Para utilizar con (aplicación) Análisis de aire y gases residuales
Para utilizar con (equipo) Extractor Soxhlet
Longitud (métrico) 94 mm
Temperatura máxima 120 °C
Retención de partículas 6 μm
Tipo de producto Dedal de extracción