Learn More
Cytiva Dedales de extracción de celulosa Soxhlet, pared doble de 2 mm
Descripción
Fabricados con línter de algodón de celulosa alfa de alta calidad para uso de alto rendimiento en sistemas de extractor Soxhlet automatizados. Los dedales de extracción de celulosa Soxhlet Whatman™ se han diseñado para aplicaciones como su uso en análisis de aire y gases residuales.
- Se utiliza en una amplia variedad de estudios de extracción sólidos-líquidos, incluidos los análisis de lípidos y pesticidas en muestras de alimentos y suelos
- Apta para temperaturas de hasta 120 °C
- Excelente resistencia mecánica y retención
- Grosor de la pared de 2 mm para soportar las necesidades de las aplicaciones
- Doble grosor para una mayor rigidez
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 25 paq. |
| Descripción | Los dedales de celulosa Whatman de GE están fabricados con línter de algodón de celulosa alfa de alta calidad para uso de alto rendimiento en sistemas de extractor Soxhlet automatizados. Se utiliza en análisis de gases residuales y de aire. |
| Diámetro interior (métrico) | 25 mm |
| Material | Celulosa |
| Grosor de pared | 2 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de aire y gases residuales |
| Para utilizar con (equipo) | Extractor Soxhlet |
| Longitud (métrico) | 80 mm |
| Temperatura máxima | 120 °C |
| Retención de partículas | 6 μm |
| Mostrar más |