Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtros de membrana de nitrato de celulosa (mezcla de éster de celulosa), cuadriculado, gris/blanco 0,45μ m de caudal alto
Los filtros de membrana de nitrato de celulosa (éster de celulosa mixta) Sartorius Stedim Biotech™, cuadriculados, gris/blanco 0,45μ m de caudal alto se recomiendan para la detección de levaduras y mohos, recuento de partículas y microscopía.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ 130H6--47----ACR
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descripción
- Filtros estériles envasados individualmente
- Ahorre el tiempo de preparación
- Impresión de cuadrícula perfecta
- Los distintos colores de filtro permiten obtener el mejor contraste con colonias o partículas
- Excelente tasa de recuperación de microorganismos
- Membranas de alto caudal
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Compatible con soluciones acuosas (pH 4-8), hidrocarburos y otros disolventes orgánicos
Especificaciones
Rejilla gris/blanco | |
0,45 μm | |
130 | |
115-145 μm |
Nitrato de celulosa (éster de celulosa mixta) | |
Estéril | |
1000/paquete | |
47 mm |
Seguridad y manipulación
- X1000 Cellulose Nitrate Grey - White_ Sterile_ 0,4 5 µm HF
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose