Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtros de membrana de nitrato de celulosa (mezcla de éster de celulosa), cuadriculado, gris/blanco 0,45μ m de caudal alto
Los filtros de membrana de nitrato de celulosa (éster de celulosa mixta) Sartorius Stedim Biotech™, cuadriculados, gris/blanco 0,45μ m de caudal alto se recomiendan para la detección de levaduras y mohos, recuento de partículas y microscopía.
141.00€ - 910.00€
Especificaciones
Color | Rejilla gris/blanco |
---|---|
Material | Nitrato de celulosa (éster de celulosa mixta) |
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Esterilidad | Estéril |
Grado | 130 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15922470
|
Sartorius Stedim Biotech™
130H6--47----ACN |
47 mm | 100/paquete |
141.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15932470
|
Sartorius Stedim Biotech™
130H6--47----ACR |
47 mm | 1000/paquete |
900.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15952470
|
Sartorius Stedim Biotech™
130H6--50----ACR |
50 mm | 1000/paquete |
910.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15942470
|
Sartorius Stedim Biotech™
130H6--50----ACN |
50 mm | 100/paquete |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Filtros estériles envasados individualmente
- Ahorre el tiempo de preparación
- Impresión de cuadrícula perfecta
- Los distintos colores de filtro permiten obtener el mejor contraste con colonias o partículas
- Excelente tasa de recuperación de microorganismos
- Membranas de alto caudal
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Compatible con soluciones acuosas (pH 4-8), hidrocarburos y otros disolventes orgánicos
Especificaciones
Rejilla gris/blanco | |
0,45 μm | |
130 |
Nitrato de celulosa (éster de celulosa mixta) | |
Estéril | |
115-145 μm |