Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtros de membrana de nitrato de celulosa (mezcla de éster de celulosa), cuadriculado, gris/blanco 0,45μ m de caudal alto
Los filtros de membrana de nitrato de celulosa (éster de celulosa mixta) Sartorius Stedim Biotech™, cuadriculados, gris/blanco 0,45μ m de caudal alto se recomiendan para la detección de levaduras y mohos, recuento de partículas y microscopía.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ 130H6--50----ACR
Detalles adicionales : Peso : 1.36900kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descripción
- Filtros estériles envasados individualmente
- Ahorre el tiempo de preparación
- Impresión de cuadrícula perfecta
- Los distintos colores de filtro permiten obtener el mejor contraste con colonias o partículas
- Excelente tasa de recuperación de microorganismos
- Membranas de alto caudal
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Compatible con soluciones acuosas (pH 4-8), hidrocarburos y otros disolventes orgánicos
Especificaciones
Rejilla gris/blanco | |
0,45 μm | |
130 | |
115-145 μm |
Nitrato de celulosa (éster de celulosa mixta) | |
Estéril | |
1000/paquete | |
50 mm |