Learn More
Invitrogen™ Kit de proliferación de CellTrace™ Far Red, para citometría de flujo
Click to view available options
Cantidad:
20 ensayos
Un kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
El kit de proliferación de células CellTrace™ Far Red se emplea para el marcaje de células in vitro e in vivo con el fin de determinar varias generaciones utilizando dilución con colorante mediante citometría de flujo.
La tinción brillante de rendimiento superior: con un solo pico permite la visualización de múltiples generaciones
La estabilidad de la señal a largo plazo: se conserva bien en las células durante varios días tras la tinción
Versátil: varios colores disponibles para combinar fácilmente con anticuerpos o marcadores de función celular, como GFP
Protocolo de tinción sencillo y sólido
Consulte una guía de selección para todos los kits de proliferación de células CellTrace™ para comprobar la citometría de flujo.
Tinción fluorescente superior
Un análisis correcto de proliferación mediante dilución de tinte requiere un tinte muy brillante para distinguir las células etiquetadas con fluorescencia de las autofluorescencias después de varias divisiones celulares. La intensa tinción fluorescente proporcionada por el colorante CellTrace™ Far Red permite visualizar seis o más generaciones de células proliferantes antes de que la señal se vea desbordada por la autofluorescencia celular intrínseca. Este kit permite obtener resultados de tinción homogéneos y coherentes con una variación muy escasa de la fluorescencia entre las células de una población, por lo que pueden observarse generaciones distintivas sin necesidad de complejos programas de software de modelado.
Retención de la señal de largo plazo
A diferencia de las tinciones que marcan la membrana lipídica de las células, la tinción CellTrace™ Far Red atraviesa fácilmente la membrana plasmática y se adhiere de manera covalente al interior de las células donde el colorante fluorescente estable proporciona una señal consistente, incluso después de varios días en un entorno de cultivo celular. El tinte CellTrace™ Far Red realiza una unión covalente con todas las aminas libres de la superficie y el interior de las células y muestra escasa citotoxicidad; se ha observado un efecto mínimo en la capacidad proliferativa o en la biología de las células.
Fácil multiplexing con otros fluoróforos
La excitación en rojo a 630 nm y de emisión a 661 nm del tinte CellTrace™ Far Red lo hace ideal para el multiplexing debido al solapamiento espectral limitado con otros tintes comunes (Alexa Fluor™ 488, FITC y RPE) y proteínas fluorescentes (proteína fluorescente verde (GFP) y mCherry).
Protocolo de tinción sencillo y sólido
El kit de proliferación de células CellTrace™ Far Red contiene viales prácticos de un solo uso de colorante seco que permiten realizar experimentos a pequeña escala sin necesidad de preparar cantidades excesivas de colorante. Se prepara una solución madre mediante la disolución del contenido de un vial en dimetilsulfóxido (DMSO) anhidro antes del uso. Para teñir 1 ml de células en un medio sin proteínas, se suele emplear 1 μl de esta solución madre. Las células deben teñirse durante 20 minutos a temperatura ambiente mediante una agitación suave. A continuación, un breve lavado con un medio completo eliminará cualquier coorante que pudiera quedar en la solución.
Consulte una guía de selección para todos los kits de proliferación de células CellTrace™ para comprobar la citometría de flujo.
Tinción fluorescente superior
Un análisis correcto de proliferación mediante dilución de tinte requiere un tinte muy brillante para distinguir las células etiquetadas con fluorescencia de las autofluorescencias después de varias divisiones celulares. La intensa tinción fluorescente proporcionada por el colorante CellTrace™ Far Red permite visualizar seis o más generaciones de células proliferantes antes de que la señal se vea desbordada por la autofluorescencia celular intrínseca. Este kit permite obtener resultados de tinción homogéneos y coherentes con una variación muy escasa de la fluorescencia entre las células de una población, por lo que pueden observarse generaciones distintivas sin necesidad de complejos programas de software de modelado.
Retención de la señal de largo plazo
A diferencia de las tinciones que marcan la membrana lipídica de las células, la tinción CellTrace™ Far Red atraviesa fácilmente la membrana plasmática y se adhiere de manera covalente al interior de las células donde el colorante fluorescente estable proporciona una señal consistente, incluso después de varios días en un entorno de cultivo celular. El tinte CellTrace™ Far Red realiza una unión covalente con todas las aminas libres de la superficie y el interior de las células y muestra escasa citotoxicidad; se ha observado un efecto mínimo en la capacidad proliferativa o en la biología de las células.
Fácil multiplexing con otros fluoróforos
La excitación en rojo a 630 nm y de emisión a 661 nm del tinte CellTrace™ Far Red lo hace ideal para el multiplexing debido al solapamiento espectral limitado con otros tintes comunes (Alexa Fluor™ 488, FITC y RPE) y proteínas fluorescentes (proteína fluorescente verde (GFP) y mCherry).
Protocolo de tinción sencillo y sólido
El kit de proliferación de células CellTrace™ Far Red contiene viales prácticos de un solo uso de colorante seco que permiten realizar experimentos a pequeña escala sin necesidad de preparar cantidades excesivas de colorante. Se prepara una solución madre mediante la disolución del contenido de un vial en dimetilsulfóxido (DMSO) anhidro antes del uso. Para teñir 1 ml de células en un medio sin proteínas, se suele emplear 1 μl de esta solución madre. Las células deben teñirse durante 20 minutos a temperatura ambiente mediante una agitación suave. A continuación, un breve lavado con un medio completo eliminará cualquier coorante que pudiera quedar en la solución.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene 9 viales de CellTrace™ Far Red (polvo liofilizado) y 1 vial de DMSO (500 μl). Almacenar en congelador (de – 5 a – 30 °C). |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de proliferación |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
| Tipo de producto | Kit de proliferación celular |
| Tipo de colorante | Contiene 9 viales de CellTrace™ Far Red (polvo liofilizado) y 1 vial de DMSO (500 μl) |
| Emission | 633/635 |
| Formulario | Liofilizado |
| Formato | Tubo(s) |
| Línea de productos | CellTrace™ |
| Mostrar más |