Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR 1536-well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
Color: White; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
5050.00€ - 9855.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables ni pirógenos; no citotóxicos |
---|---|
Formato | Estándar |
Tapa | Con tapa |
matriz, red, conjunto | 32 x 48 |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11868990
|
Greiner Bio-One
782080 |
1/paq., 40/caja |
5050.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10354912
|
Greiner Bio-One
782093 |
15/paq., 60/caja |
9855.00€
paquete de 60 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-pyrogenic
- Non-cytotoxic
- Alphanumeric well coding
- Rounded square well design
- Reduced wicking and bubbling
- With lid
Especificaciones
Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables ni pirógenos; no citotóxicos | |
Con tapa | |
No esterilizable en autoclave | |
Poliestireno | |
De 3 to 10 μl | |
Cultivo celular | |
De -20 °C a +60 °C |
Estándar | |
32 x 48 | |
Blanco | |
1536 | |
Estériles | |
Cuadrado redondeado | |
128 x 85 x 10 mm |