Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR 1536-well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
Color: White; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
Marca:  Greiner Bio-One 782080
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11868990
  • 5050.00€ / paquete de 40
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos
  • No citotóxicos
  • Codificación alfanumérica de pocillos
  • Diseño de pozo cuadrado redondeado
  • Reducción de la absorción y burbujeante
  • Con tapa
Especificaciones
Especificaciones
Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables ni pirógenos; no citotóxicos
Con tapa
No esterilizable en autoclave
Blanco
12,6 μl
De 3 to 10 μl
Cultivo celular
Rotor de cestillos basculantes sin tapa de 1500 × g
1
128 x 85 x 10 mm
Estándar
32 x 48
1/paq., 40/caja
Poliestireno
1536
Estériles
Cuadrado redondeado
40
De -20 °C a +60 °C
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers