Learn More
Cytiva Kit de proliferación de células, componentes y kit ELISA BioTrak™
Provides a precise, fast and simple colorimetric assay to quantitate proliferating cells cultured in a 96 well microplate
Marca:  Cytiva RPN202
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10004694
  • 1023.00€ / 4 ml
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Número de células recomendado: de 10e6 a 10e7 células/ml (kit de proliferación celular), de 10e2 células/pocillo a 10e5 células/pocillo (Kit de ELISA Biotrak)
  • Tiempo necesario: 2-3 horas tras el marcado (marcado de 1-2 horas)
  • Anticuerpo y reactivo de marcación disponibles por separado para sistemas ELISA e ICC
  • Adecuado para el marcado de tejidos «in vivo» e «in vitro» en la adición a células cultivadas (formato ELISA)
  • Los protocolos no radioactivos proporcionan una sensibilidad comparable a los métodos autoradiográficos
  • El kit de proliferación celular evita la necesidad de desnaturalizar químicamente el ADN. La morfología celular se conserva permitiendo múltiples experimentos de marcación
  • La 5-fluoro-2'-desoxiuridina se utiliza para inhibir la timidilato sintetasa que aumenta la incorporación de BrdU
Al solicitar el kit de proliferación celular (RPN20), también debe solicitar EL REACTIVO DAB DE RPN20/RPN1174 (RPNK8888)
Especificaciones
Especificaciones
BrdU
130 μl
Inmunocitoquímica
Anti-5-2'-deoxiuridina anticuerpo monoclonal nucleasa
De 2 °C a 8 °C
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1