Learn More
Cytiva Kit de proliferación de células, componentes y kit ELISA BioTrak™
Provides a precise, fast and simple colorimetric assay to quantitate proliferating cells cultured in a 96 well microplate
228.00€ - 1023.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Inmunocitoquímica
Ver más especificaciones
Includes: El kit de proliferación celular incluye:
Reactivo de marcación, nucleasa, anticuerpo monoclonal anti-5-bromo-2'-desoxiuridina, IgG2a antirratón con peroxidasa, diluyente IgG2a antirratón con peroxidasa, sustrato/intensificador
El kit ELISA Biotrak de proliferación celular incluye:
Reactivo de marcado BrdU; fijador; reactivo de bloqueo; anti-BrdU marcado con peroxidasa; solución de dilución de anticuerpo; tampón de lavado; solución de sustrato
El reactivo de marcado de proliferación celular y el anticuerpo Anti-BrdU están disponibles por separado
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10218714
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
RPN201
10 mL
228.00€
10 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10004694
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
RPN202
130 μl
1023.00€
4 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Número de células recomendado: de 10e6 a 10e7 células/ml (kit de proliferación celular), de 10e2 células/pocillo a 10e5 células/pocillo (Kit de ELISA Biotrak)
  • Tiempo necesario: de 2 a 3 horas para postetiquetado (etiquetado de 1 a 2 horas)
  • Anticuerpo y reactivo de etiquetado disponibles por separado para sistemas ELISA y de ICQ
  • Aptos para etiquetado de tejidos in vivo e in vitro además de células cultivadas (formato ELISA)
  • Los protocolos no radioactivos proporcionan una sensibilidad comparable a la de los protocolos de autorradiografía
  • El kit de proliferación celular evita la necesidad de desnaturalizar el ADN químicamente. La morfología celular se conserva lo que permite varios experimentos de etiquetado
  • Se utiliza 5-fluoro-2'-desoxiuridina para inhibir la timidilato sintasa lo que aumenta la incorporación de BrdU
Si adquiere el kit de proliferación celular (RPN20), también debe adquirir el REACTIVO DAB DE RPN20/RPN1174 (RPNK8888)
Especificaciones
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C
Inmunocitoquímica