Learn More
Lonza™ Cell Line Optimization Nucleofector™ X Kit
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | 4°C |
Vector | pmaxGFP™ |
Eficacia | Higher cell densities may cause lower Nucleofection Efficiencies.8% Efficiency, 73% Viability |
Para utilizar con (equipo) | Nucleofector™ Device |
Para utilizar con (aplicación) | For plasmid DNA and/or siRNA |
Incluye | Includes 0.9mL Nucleofector™ Solution L AndV, 2 x 0.2mLSupplement, 2 x 20 μg pmaxGFP Vector, 20 Certified cuvettes, 20 Plastic cuvettes, Store at 4°C, For Use With Nucleofector™ Device |
N.º de reacciones | 20 |
Tipo de producto | Cell Line Optimization Nucleofector Kit |
Cantidad | 1 unidad |
Título del producto
Lonza™ Cell Line Optimization Nucleofector™ X Kit >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido