Learn More
CELA3B / ELA3B Mouse, Clone: CELA3B/1218, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 23436-MSM1-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15920028
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
CELA3B / ELA3B
Cytoplasmic
CELA3B/1218
Unconjugated
NP_031378
Mouse
17kDa
Protein A/G Purified
RUO
23436
IgG1 κ
Western Blot
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
CELA3B
Recombinant human CELA3B protein fragment (aa82-238)
Panc-28 or PANC1 cells. Pancreas
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.