Learn More
CELA3B / ELA3B Mouse, Clone: CELA3B/1218, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | CELA3B / ELA3B |
---|---|
Clon | CELA3B/1218 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15920028
|
EnquireBio
23436-MSM1-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15910028
|
EnquireBio
23436-MSM1-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
CELA3B / ELA3B | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
23436 | |
Recombinant human CELA3B protein fragment (aa82-238) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
17kDa |
CELA3B/1218 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_031378 | |
CELA3B | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
Panc-28 or PANC1 cells. Pancreas |