missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ CECR5 Recombinant Protein

Marca:  Abnova™ H00027440-P01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16198822

  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Especificaciones

Especificaciones

AAH42540
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
70.1
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
AAGLQGRPARRCYAVGPAQSPPTFGFLLDIDGVLVRGHRVIPAALKAFRRLVNSQGQLRVPVVFVTNAGNILQHSKAQELSALLGCEVDADQVILSHSPMKLFSEYHEKRMLVSGQGPVMENAQGLGFRNVVTVDELRMAFPLLDMVDLERRLKTTPLPRNDFPRIEGVLLLGEPVRWETSLQLIMDVLLSNGSPGAGLATPPYPHLPVLASNMDLLWMAEAKMPRFGHGTFLLCLETIYQKVTGKELRYEGLMGKPSILTYQYAEDLIRRQAERRGWAAPIRKLYAVGDNPMSDVYGANLFHQYLQKATHDGAPELGAGGTRQQQPSASQSCISILVCTGVYNPRNPQSTEPVLGGGEPPFHGHRDLCFSPGLMEASHVVNDVNEAVQLVFRKEGWALE
CECR5
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
27440
CECR5 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CECR5
Wheat Germ (in vitro)
GST
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales