Learn More
Invitrogen™ Human CDC42 BPG (MRCKG), GST Tag Recombinant Protein
Human CDC42 BPG (MRCKG), GST Tag Recombinant Protein
524.00€ - 7580.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_059995 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Peso molecular | 80.2 kDa |
Familia Quinasa | Other Kinase Family |
Longitud de la proteína | aa 1 - 475 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15960273
|
Invitrogen™
A30490 |
10 μg |
524.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17168725
|
Invitrogen™
A32861 |
100 μg |
2435.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17188765
|
Invitrogen™
A33350 |
1 mg |
7580.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CDC42 BPG serine/threonine kinase is encoded by the CDC42BPG gene. It acts as a downstream effector of CDC42 in cytoskeletal reorganization, and contributes to the actomyosin contractility required for cell invasion, through the regulation of MYPT1 and MLC2 phosphorylation. It belongs to the AGC protein kinase family, DMPK subfamily. It contains an N-terminal kinase domain, followed by a coiled-coil domain, a second coiled-coil domain containing a kinase inhibitory motif (KIM), a variable region, a cysteine-rich domain, a pleckstrin (PLEK; 173570) homology (PH) domain, a citron (605629) homology (CNH) domain, and a C-terminal CDC42 (116952)/RAC (602048) interactive binding (CRIB) domain.- Validated for use with the Z’-LYTE™ assay
- Available in multiple pack sizes for convenient use
Especificaciones
NP_059995 | |
80.2 kDa | |
aa 1 - 475 | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol. | |
Recombinant, Active, Catalytic |
Kinase Assay | |
Other Kinase Family | |
Human | |
GST Tag | |
Dry Ice | |
Liquid |