missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDAN1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 17597-1-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16807534

  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

This gene encodes a protein that appears to play a role in nuclear envelope integrity, possibly related to microtubule attachments. Mutations in this gene cause congenital dyserythropoietic anemia type I, a disease resulting in morphological and functional abnormalities of erythropoiesis.
Especificaciones

Especificaciones

CDAN1
Polyclonal
Unconjugated
CDAN1
CDA I, CDA1, CDAI, CDAN1, codanin, Codanin 1, DLT, PRO1295
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
146059, 68968
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
0.26 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8CC12, Q8IWY9
CDAN1
CDAN1 Fusion Protein Ag11589
150 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales