Learn More
CDAN1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno CDAN1
Concentración 0.26 mg/mL
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16817534
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
17597-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
16807534
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
17597-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a protein that appears to play a role in nuclear envelope integrity, possibly related to microtubule attachments. Mutations in this gene cause congenital dyserythropoietic anemia type I, a disease resulting in morphological and functional abnormalities of erythropoiesis.
Especificaciones
Especificaciones
CDAN1
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q8CC12, Q8IWY9
146059, 68968
CDAN1 Fusion Protein Ag11589
Primary
-20°C
CDAN1
0.26 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CDA I, CDA1, CDAI, CDAN1, codanin, Codanin 1, DLT, PRO1295
CDAN1
IgG
Antigen Affinity Chromatography