missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD8a Mouse, anti-Human, PE, Clone: SK1, STEMCELL Technologies

Mouse Monoclonal Antibody

242.06€ - 597.17€

Especificaciones

Antígeno CD8a
Clon SK1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Conjugado PE
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17189151
Ver documentos Detalles de la promoción
Stemcell Technologies
60125PE
100 Tests
597.17€
100 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-12-2022
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
17199151
Ver documentos Detalles de la promoción
Stemcell Technologies
60125PE.1
25 Tests
242.06€
25 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-12-2022
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

  • The SK1 antibody reacts with CD8a, a 32 - 34 kDa type I transmembrane glycoprotein that is a subunit of CD8
  • CD8 is a disulfide-bonded dimer, found either as a heterodimer of CD8a (α) and CD8b (β) subunits (i.e.αβ) or a homodimer (αα)
  • CD8 acts as a co-receptor to the T cell receptor (TCR) during T cell activation by binding MHC class I molecules presented by an antigen-presenting cell
  • It functions to strengthen the association between the TCR and MHC I-antigen complex and to amplify signals from the TCR to the cytoplasm through the interaction of its intracellular domain with cytoplasmic tyrosine kinases such as Lck
  • The CD8a chain binds to the α3 domain of class I MHC molecules
  • CD8 is expressed by a majority of thymocytes, a subset of mature peripheral blood T cells (T cytotoxic cells), a proportion of β T cells, and at lower levels by NK cells (which predominantly express CD8a homodimers)
Especificaciones

Especificaciones

CD8a
Flow Cytometry
PE
Human
Primary
SK1
Monoclonal
Mouse
IgG1 κ
SDS
Product Certifications