missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD86 Monoclonal Antibody (OTI3B10), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
en la oferta - 242.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD86 |
|---|---|
| Clon | OTI3B10 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17507794
|
Origene Technologies
TA813089S |
30 μL |
242.00€
30 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17587784
|
Origene Technologies
TA813089 |
100 μL |
en la oferta
100 microlitros |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CD86 Monoclonal antibody specifically detects CD86 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western BlotEspecificaciones
| CD86 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| activation B7-2 antigen; B lymphocyte activation antigen B72; B7; B7.2; B70; B7-2; B-lymphocyte activation antigen B7-2; BU63; CD28 antigen ligand 2; Cd28l2; CD28LG2; CD86; CD86 antigen; CD86 antigen (CD28 antigen ligand 2, B7-2 antigen); CD86 antigen precursor; CD86 molecule; CLS1; CTLA-4 counter-receptor B7.2; early T cell costimulatory molecule-1; early T-cell costimulatory molecule 1; Early T-cell co-stimulatory molecule 1; ETC-1; FUN-1; LAB72; Ly58; Ly-58; MB7; MB7-2; membrane glycoprotein; MGC34413; T-lymphocyte activation antigen CD86; TS/A-2 | |
| Full length human recombinant protein of human CD86 (NP_787058) produced in HEK293T cell. | |
| Primary | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| CD86 |
| OTI3B10 | |
| Flow Cytometry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| P42081 | |
| 942 | |
| IgG2a | |
| Protein A/G | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto