missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD86 Monoclonal Antibody (OTI3B10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17507794
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17507794 30 μL 30 microlitros
17587784 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17507794 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA813089S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD86 Monoclonal antibody specifically detects CD86 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno CD86
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CD86
N.º de referencia del gen P42081
Alias de gen activation B7-2 antigen; B lymphocyte activation antigen B72; B7; B7.2; B70; B7-2; B-lymphocyte activation antigen B7-2; BU63; CD28 antigen ligand 2; Cd28l2; CD28LG2; CD86; CD86 antigen; CD86 antigen (CD28 antigen ligand 2, B7-2 antigen); CD86 antigen precursor; CD86 molecule; CLS1; CTLA-4 counter-receptor B7.2; early T cell costimulatory molecule-1; early T-cell costimulatory molecule 1; Early T-cell co-stimulatory molecule 1; ETC-1; FUN-1; LAB72; Ly58; Ly-58; MB7; MB7-2; membrane glycoprotein; MGC34413; T-lymphocyte activation antigen CD86; TS/A-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CD86 (NP_787058) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 942
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.