missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD86 Monoclonal Antibody (OTI3B10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17587784
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17587784 100 μL 100 microlitros
17507794 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17587784

Marca: Origene Technologies TA813089

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD86 Monoclonal antibody specifically detects CD86 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno CD86
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CD86
N.º de referencia del gen P42081
Alias de gen activation B7-2 antigen; B lymphocyte activation antigen B72; B7; B7.2; B70; B7-2; B-lymphocyte activation antigen B7-2; BU63; CD28 antigen ligand 2; Cd28l2; CD28LG2; CD86; CD86 antigen; CD86 antigen (CD28 antigen ligand 2, B7-2 antigen); CD86 antigen precursor; CD86 molecule; CLS1; CTLA-4 counter-receptor B7.2; early T cell costimulatory molecule-1; early T-cell costimulatory molecule 1; Early T-cell co-stimulatory molecule 1; ETC-1; FUN-1; LAB72; Ly58; Ly-58; MB7; MB7-2; membrane glycoprotein; MGC34413; T-lymphocyte activation antigen CD86; TS/A-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CD86 (NP_787058) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 942
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.