Learn More
CD80 Armenian Hamster, FITC, Clone: 16-10A1, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB50-F-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15942148
  • 85.85€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD80
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd80
Protein A/G Purified
RUO
12519
IgG
Flow Cytometry
16-10A1
FITC
XP_017172347
Armenian Hamster
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.