Learn More
CD80 Armenian Hamster, FITC, Clone: 16-10A1, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
85.85€ - 250.00€
Especificaciones
Antígeno | CD80 |
---|---|
Clon | 16-10A1 |
Concentración | 0.5mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15942148
|
EnquireBio
QAB50-F-25UG |
25 μg |
85.85€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15932148
|
EnquireBio
QAB50-F-100UG |
100 μg |
162.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15952148
|
EnquireBio
QAB50-F-500UG |
500 μg |
250.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD80 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Armenian Hamster | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
12519 | |
IgG | |
Protein A/G Purified |
16-10A1 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
XP_017172347 | |
Cd80 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |