Learn More
IBA Lifesciences CD8 Fab-Strep
Fragmento Fab de baja afinidad fusionado con Twin-Strep-tag™
29.00€
Especificaciones
Formulario | Liofilizado |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Clasificación y tinción de células fluorescentes, aislamiento celular cromatográfico magnético o de afinidad |
Código de producto | Marca | Especie | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Especie | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17237600
|
IBA Lifesciences
6-8003-150 |
Humano |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17227610
|
IBA Lifesciences
6-8505-150 |
Ratón |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- CD8 Fab-Strep es un fragmento de Fab de baja afinidad recombinantemente expresado fusionado con una etiqueta Twin-Strep™.
- Debido a su baja afinidad con el objetivo, se requiere un aumento en la avidez para garantizar una adherencia adecuada a la superficie celular
- La combinación de Fab-Streps con una cadena principal de Strep-Tactin™ conduce a la formación de complejos que se unen de forma estable a las células.
- Las Fab-Streps se han desarrollado para la selección de células de afinidad sin tracción (Fab-TACS™), que se basa en nuestra tecnología de etiqueta Strep™.
Especificaciones
Liofilizado | |
Clasificación y tinción de células fluorescentes, aislamiento celular cromatográfico magnético o de afinidad |
For Research Use Only.