Learn More
IBA Lifesciences CD8 Fab-Strep
Fragmento Fab de baja afinidad fusionado con Twin-Strep-tag™
Marca: IBA Lifesciences 6-8505-150
Detalles adicionales : Peso : 0.00600kg
Descripción
- CD8 Fab-Strep es un fragmento de Fab de baja afinidad recombinantemente expresado fusionado con una etiqueta Twin-Strep™.
- Debido a su baja afinidad con el objetivo, se requiere un aumento en la avidez para garantizar una adherencia adecuada a la superficie celular
- La combinación de Fab-Streps con una cadena principal de Strep-Tactin™ conduce a la formación de complejos que se unen de forma estable a las células.
- Las Fab-Streps se han desarrollado para la selección de células de afinidad sin tracción (Fab-TACS™), que se basa en nuestra tecnología de etiqueta Strep™.
Especificaciones
Liofilizado | |
Clasificación y tinción de células fluorescentes, aislamiento celular cromatográfico magnético o de afinidad | |
Ratón | |
CD8 murino |
For Research Use Only.