Learn More
CD71 / Transferrin Receptor Mouse, Clone: TFRC/1818, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | CD71 / Transferrin Receptor |
---|---|
Clon | TFRC/1818 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15910948
|
EnquireBio
7037-MSM8-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15900948
|
EnquireBio
7037-MSM8-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
CD71 / Transferrin Receptor | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
7037 | |
Recombinant human TFRC protein fragment (aa94-212) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
85-95kDa (monomer) ;190kDa (dimer) |
TFRC/1818 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001300894 | |
TFRC | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell surface | |
PC3 cells. Human placenta or breast carcinoma. |