Learn More
CD61 / Integrin beta-3 Mouse, Clone: Y2/51, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 3690-MSM2-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15940298
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD61 / Integrin beta-3
Cell Surface
Y2/51
Unconjugated
NP_000203
Mouse
105kDa ;90kDa
Protein A/G Purified
RUO
3690
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
ITGB3
Phytohemagglutinin (PHA)-stimulated peripheral blood cells
U937, KG1a, HEL cells. Spleen
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.