missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD61 / Integrin beta-3 Mouse, Clone: Y2/51, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

199.00€ - 510.00€

Especificaciones

Antígeno CD61 / Integrin beta-3
Clon Y2/51
Concentración 200μg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15940298
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
3690-MSM2-P1
100 μg
510.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15930298
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
3690-MSM2-P0
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

CD61 / Integrin beta-3
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
3690
Phytohemagglutinin (PHA)-stimulated peripheral blood cells
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
105kDa ;90kDa
Y2/51
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
NP_000203
ITGB3
IgG1 κ
Protein A/G Purified
Cell Surface
U937, KG1a, HEL cells. Spleen
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications