Learn More
CD5 Mouse, FITC, Clone: L17F12, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
149.00€ - 1515.00€
Spezifikation
Antígeno | CD5 |
---|---|
Clon | L17F12 |
Concentración | 5μL/Test |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15931538
|
EnquireBio
QAB14-F-25TESTS |
25 Tests |
149.00€
25 tests |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15921538
|
EnquireBio
QAB14-F-100TESTS |
100 Tests |
351.00€
100 tests |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15941538
|
EnquireBio
QAB14-F-500TESTS |
500 Tests |
1515.00€
500 tests |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Specifications
CD5 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
921 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
L17F12 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
NP_055022 | |
CD5 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |