Learn More
CD5 Mouse, FITC, Clone: L17F12, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB14-F-500Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15941538
  • 1515.00€ / 500 tests
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD5
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD5
Protein A/G Purified
RUO
921
IgG2a κ
Flow Cytometry
L17F12
FITC
NP_055022
Mouse
500 Tests
Primary
Store at 2-4°C.