Learn More
CD49f (Integrin α6) Rat, anti-Mouse, APC, Clone: GoH3, STEMCELL Technologies
Rat Monoclonal Antibody
en la oferta - 588.60€
Especificaciones
| Antígeno | CD49f (Integrin α6) |
|---|---|
| Clon | GoH3 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | APC |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17158691
|
Stemcell Technologies
60037AZ.1 |
25 Tests | |||||||
17148691
|
Stemcell Technologies
60037AZ |
100 Tests |
588.60€
100 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- The GoH3 antibody reacts with CD49f (integrin α6), an ∼150 kDa transmembrane glycoprotein that associates non-covalently with CD29 (integrin β1) or CD104 (integrin β4) to form the heterodimeric receptors VLA-6 and α6β4, which bind the extracellular matrix protein laminin
- CD49f is a disulfide-linked dimer comprising an ∼120 kDa heavy chain and an ∼30 kDa membrane-bound light chain
- Splice variants exist, which affect the cytoplasmic domain of the protein
- CD49f is expressed on the surface of T cells, monocytes, platelets, placental trophoblasts, epithelial cells, and endothelial cells
- It is involved in cell adhesion and regulating signaling pathways involved in a variety of processes, including the activation and proliferation of T cells, and the differentiation and maintenance of stem cell pluripotency
- CD49f is considered the most important marker for selecting mouse mammary stem and progenitor cells
- The GoH3 antibody reacts with an extracellular epitope on CD49f
Especificaciones
| CD49f (Integrin α6) | |
| Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay | |
| APC | |
| Baboon, Cynomolgus, Pig, Human | |
| Primary |
| GoH3 | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| IgG2a κ |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto