missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD49f (Integrin α6) Rat, anti-Mouse, APC, Clone: GoH3, STEMCELL Technologies

Código de producto. 17158691
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
17158691 25 Tests 25 tests
17148691 100 Tests 100 tests
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17158691

Marca: Stemcell Technologies 60037AZ.1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

  • The GoH3 antibody reacts with CD49f (integrin α6), an ∼150 kDa transmembrane glycoprotein that associates non-covalently with CD29 (integrin β1) or CD104 (integrin β4) to form the heterodimeric receptors VLA-6 and α6β4, which bind the extracellular matrix protein laminin
  • CD49f is a disulfide-linked dimer comprising an ∼120 kDa heavy chain and an ∼30 kDa membrane-bound light chain
  • Splice variants exist, which affect the cytoplasmic domain of the protein
  • CD49f is expressed on the surface of T cells, monocytes, platelets, placental trophoblasts, epithelial cells, and endothelial cells
  • It is involved in cell adhesion and regulating signaling pathways involved in a variety of processes, including the activation and proliferation of T cells, and the differentiation and maintenance of stem cell pluripotency
  • CD49f is considered the most important marker for selecting mouse mammary stem and progenitor cells
  • The GoH3 antibody reacts with an extracellular epitope on CD49f

Especificaciones

Antígeno CD49f (Integrin α6)
Aplicaciones Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon GoH3
Conjugado APC
Especie del huésped Rat
Cantidad 25 Tests
Primario o secundario Primary
Especies diana Baboon, Cynomolgus, Pig, Human
Isotype IgG2a κ
Tipo de célula Mammary Cells
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.