Learn More
CD45 / LCA Mouse, Clone: PTPRC/1460, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 5788-MSM20-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15960748
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD45 / LCA
Cell surface and cytoplasmic
PTPRC/1460
Unconjugated
NP_002829
Mouse
180-220kDa
Protein A/G Purified
RUO
5788
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
PTPRC
Human B-lymphocytes
Ramos, U-698, or GA-10 cells. Tonsil
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.