Learn More
CD45 / LCA Mouse, Clone: PTPRC/1460, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno CD45 / LCA
Clon PTPRC/1460
Concentración 200μg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15960748
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
5788-MSM20-P1
100 μg
510.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
15950748
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
5788-MSM20-P0
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
CD45 / LCA
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
5788
Human B-lymphocytes
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
180-220kDa
PTPRC/1460
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
NP_002829
PTPRC
IgG1 κ
Protein A/G Purified
Cell surface and cytoplasmic
Ramos, U-698, or GA-10 cells. Tonsil