Learn More
CD44 Std./H-CAM Ab-4 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting, immunoprecipitation and flow cytometry experiments.
109.14€ - 535.00€
Especificaciones
Antígeno | CD44 Std./H-CAM Ab-4 |
---|---|
Clon | 156-3C11 |
Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Especie del huésped | Mouse |
Código de producto | Marca | Formulario | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12661977
|
Epredia
MS-668-B1 |
Concentrated | Biotin | 500 μL |
467.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12601987
|
Epredia
MS-668-P1ABX |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
399.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12691977
|
Epredia
MS-668-P1 |
Concentrated | Unconjugated | 500 μL |
356.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12671977
|
Epredia
MS-668-P |
Concentrated | Unconjugated | 1 mL |
535.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12611987
|
Epredia
MS-668-PABX |
Concentrated | Unconjugated | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12681977
|
Epredia
MS-668-P0 |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12651977
|
Epredia
MS-668-B0 |
Concentrated | Biotin | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12651987
|
Epredia
MS-668-R7 |
Prediluted | Unconjugated | 7 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
CD44 is a cell surface glycoprotein expressed on lymphocytes, monocytes, and granulocytes. CD44 is also known as homing cell adhesion molecule (H-CAM), Phagocytic glycoprotein-1 (PgP-1), ECM-III, HUTCH-1, or Hermes-1. CD44 has been implicated in cell migration, in lymphocyte homing, and in tumor metastasis. Ab-4 reacts with red cells pretreated with 2-aminoethylisothiouronium bromide (AET). Digestion of intact erythrocytes by trypsin treatment leaves a 50-54 kDa protein fragment attached to the membrane, while chymotrypsin leaves a somewhat similarly sized 51-56 kDa component that are recognized by Ab-4. This antibody enhances IL-2 production by CD2-transfected murine hybridoma stimulated by JY cells while it has no significant effect on IL-2 production by Jurkat cells stimulated with CD3, PMA, or CD2. Ab-4 enhances proliferation of PBL stimulated with CD2.Host Species: Mouse
Clone: 156-3C11
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human, Baboon and Green Monkey. Does not react with rat. Others not tested.
Epitope: Resistant to digestion by trypsin and chymotrypsin
Immunogen: Stimulated human leukocytes
Molecular Weight: 80-95 kDa
Positive Control: HUVEC or HeLa cells, tonsil or esophageal CA
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunoprecipitation (Native verified)
- Flow Cytometry
Especificaciones
CD44 Std./H-CAM Ab-4 | |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Mouse | |
Oncogenesis | |
Stimulated human leukocytes | |
Primary |
156-3C11 | |
Monoclonal | |
IVD | |
Human, Non-human Primate | |
IgG2a |