missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD43 Mouse, anti-Human, PE, Clone: CD43-10G7, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
182.25€ - 423.90€
Especificaciones
| Antígeno | CD43 |
|---|---|
| Clon | CD43-10G7 |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | PE |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17158941
|
Stemcell Technologies
60085PE.1 |
25 Tests |
182.25€
25 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17148941
|
Stemcell Technologies
60085PE |
100 Tests |
423.90€
100 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- The CD43-10G7 antibody reacts with human CD43, a type I transmembrane sialoglycoprotein expressed on the surface of most human hematopoietic cells, including thymocytes, peripheral T cells, NK cells, monocytes, granulocytes, some B cells (activated B cells and an early B cell subset in bone marrow), plasma cells, and hematopoietic progenitor cells
- Low expression levels are observed on platelets
- CD43 exhibits different glycoforms in the range of ∼95 - 135 kDa, depending on the cell type
- It binds ligands such as CD54 and CD169 (Siglec-1) and plays regulatory roles in cell adhesion and activation, apoptosis and tumor progression, and is used a marker for discriminating normal from neoplastic T cells and B cells within tissues
- Binding of the CD43-10G7 antibody to CD43 on neutrophils reportedly induces homotypic cell adhesion
Especificaciones
| CD43 | |
| Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Functional Assay | |
| PE | |
| Human | |
| Primary |
| CD43-10G7 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| IgG1 κ |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto