missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD43 Mouse, anti-Human, PE, Clone: CD43-10G7, STEMCELL Technologies
Descripción
- The CD43-10G7 antibody reacts with human CD43, a type I transmembrane sialoglycoprotein expressed on the surface of most human hematopoietic cells, including thymocytes, peripheral T cells, NK cells, monocytes, granulocytes, some B cells (activated B cells and an early B cell subset in bone marrow), plasma cells, and hematopoietic progenitor cells
- Low expression levels are observed on platelets
- CD43 exhibits different glycoforms in the range of ∼95 - 135 kDa, depending on the cell type
- It binds ligands such as CD54 and CD169 (Siglec-1) and plays regulatory roles in cell adhesion and activation, apoptosis and tumor progression, and is used a marker for discriminating normal from neoplastic T cells and B cells within tissues
- Binding of the CD43-10G7 antibody to CD43 on neutrophils reportedly induces homotypic cell adhesion
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD43 |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CD43-10G7 |
| Conjugado | PE |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 25 Tests |
| Primario o secundario | Primary |
| Especies diana | Human |
| Isotype | IgG1 κ |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?