Learn More
CD40 / TNFRSF5 Mouse, Clone: C40/1605, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | CD40 / TNFRSF5 |
---|---|
Clon | C40/1605 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15921248
|
EnquireBio
958-MSM1-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15911248
|
EnquireBio
958-MSM1-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
CD40 / TNFRSF5 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
958 | |
Recombinant human full-length CD40 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
43kDa |
C40/1605 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
XP_016883624 | |
CD40 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell Surface and Secreted | |
L-428 Cells. Tonsil, Spleen or Thymus |