Learn More
CD40 / TNFRSF5 Mouse, Clone: C40/1605, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 958-MSM1-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15921248
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Especificaciones
CD40 / TNFRSF5
Cell Surface and Secreted
C40/1605
Unconjugated
XP_016883624
Mouse
43kDa
Protein A/G Purified
RUO
958
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
CD40
Recombinant human full-length CD40 protein
L-428 Cells. Tonsil, Spleen or Thymus
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.