missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD4 Rat, anti-Mouse, Alexa Fluor 488, Clone: RM4-5, STEMCELL Technologies

Rat Monoclonal Antibody

156.94€ - 357.77€

Especificaciones

Antígeno CD4
Clon RM4-5
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17188471
Ver documentos Detalles de la promoción
Stemcell Technologies
60017AD
100 μg
357.77€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-12-2022
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
17198471
Ver documentos Detalles de la promoción
Stemcell Technologies
60017AD.1
25 μg
156.94€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-12-2022
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

  • The RM4-5 antibody reacts with mouse CD4, an ∼55 kDa single-chain type 1 transmembrane glycoprotein and member of the immunoglobulin (Ig) superfamily; CD4 contains four extracellular Ig-like domains
  • CD4 is expressed at relatively high levels by most thymocytes and a subpopulation of T cells (T helper/inducer cells), and at lower levels on dendritic cells
  • CD4 binds to a non-polymorphic region of MHC II and acts as a co-receptor to the T cell receptor (TCR) in MHC II-restricted antigen recognition by enhancing the avidity of the association between the TCR and MHC II-antigen complex
  • Binding of the RM4-5 antibody to CD4 inhibits ligand binding in vitro; binding of the RM4-5 antibody can be blocked by the clone GK1.5 antibody
  • This antibody clone has been verified for purity assessments of cells isolated with EasySep™ kits, including EasySep™ Mouse CD4+ T Cell Isolation Kit (Catalog #19852) and EasySep™ Mouse CD25 Regulatory T Cell Positive Selection Kit (Catalog #18782)
Especificaciones

Especificaciones

CD4
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Western Blot, Immunohistochemistry
Alexa Fluor 488
Mouse
Primary
RM4-5
Monoclonal
Rat
IgG2a κ
SDS
Product Certifications