Learn More
CD4 Mouse, FITC, Clone: OKT4, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
85.85€ - 440.00€
Especificaciones
Antígeno CD4
Clon OKT4
Concentración 5μL/Test
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15921498
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB11-F-25TESTS
25 Tests
85.85€
25 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
15911498
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB11-F-100TESTS
100 Tests
124.00€
100 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
15931498
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB11-F-500TESTS
500 Tests
440.00€
500 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD4
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
920
IgG2b κ
Protein A/G Purified
OKT4
Flow Cytometry
FITC
RUO
NP_001181945
CD4
Primary
Store at 2-4°C.